Principaux documents
612332
Sigma-Aldrich
Dimethyl-d6 disulfide
98 atom % D
Synonyme(s) :
Methyl-d6 disulfide
About This Item
Formule linéaire :
(CD3)2S2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
100.24
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352116
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.12
Pureté isotopique
98 atom % D
Niveau de qualité
Pureté
98% (CP)
Point d'ébullition
109 °C (lit.)
Densité
1.112 g/mL at 25 °C
Changement de masse
M+6
Chaîne SMILES 
[2H]C([2H])([2H])SSC([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C2H6S2/c1-3-4-2/h1-2H3/i1D3,2D3
Clé InChI
WQOXQRCZOLPYPM-WFGJKAKNSA-N
Catégories apparentées
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 1 Inhalation - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system, Upper respiratory tract
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
59.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
15 °C - closed cup