416452
Dimethyl sulfide-d6
99 atom % D
Synonyme(s) :
(Methyl sulfide)-d6, Hexadeuterodimethyl sulfide
About This Item
Produits recommandés
Pureté isotopique
99 atom % D
Niveau de qualité
Pureté
99% (CP)
Forme
liquid
Technique(s)
NMR: suitable
Indice de réfraction
n20/D 1.431 (lit.)
Point d'ébullition
36.5 °C (lit.)
Densité
0.928 g/mL at 25 °C (lit.)
Changement de masse
M+6
Chaîne SMILES
[2H]C([2H])([2H])SC([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C2H6S/c1-3-2/h1-2H3/i1D3,2D3
Clé InChI
QMMFVYPAHWMCMS-WFGJKAKNSA-N
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Flam. Liq. 2
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
-34.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
-37 °C - closed cup