341371
Diethyl succinate-2,2,3,3-d4
98 atom % D
Synonyme(s) :
Diethyl butanedioate-2,2,3,3-d4
About This Item
Formule linéaire :
C2H5O2CCD2CD2CO2C2H5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
178.22
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352202
ID de substance PubChem :
Produits recommandés
Pureté isotopique
98 atom % D
Niveau de qualité
Essai
99% (CP)
Indice de réfraction
n20/D 1.419 (lit.)
pb
218 °C (lit.)
Pf
-20 °C (lit.)
Densité
1.050 g/mL at 25 °C
Changement de masse
M+4
Chaîne SMILES
[2H]C([2H])(C(=O)OCC)C([2H])([2H])C(=O)OCC
InChI
1S/C8H14O4/c1-3-11-7(9)5-6-8(10)12-4-2/h3-6H2,1-2H3/i5D2,6D2
Clé InChI
DKMROQRQHGEIOW-NZLXMSDQSA-N
Catégories apparentées
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
212.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
100 °C - closed cup