Principaux documents
603864
Sigma-Aldrich
p-Toluic acid-α-13C
99 atom % 13C
Synonyme(s) :
4-Methylbenzoic acid-α-13C
About This Item
Formule linéaire :
CH3C6H413CO2H
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
137.14
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352202
ID de substance PubChem :
Pureté isotopique
99 atom % 13C
Niveau de qualité
Forme
solid
Point d'ébullition
274-275 °C
Pf
177-180 °C
Changement de masse
M+1
Chaîne SMILES 
Cc1ccc(cc1)[13C](O)=O
InChI
1S/C8H8O2/c1-6-2-4-7(5-3-6)8(9)10/h2-5H,1H3,(H,9,10)/i8+1
Clé InChI
LPNBBFKOUUSUDB-VJJZLTLGSA-N
Catégories apparentées
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable