606553
Toluene-1-13C
99 atom % 13C
Synonyme(s) :
Methylbenzene-1-13C
About This Item
Produits recommandés
Pureté isotopique
99 atom % 13C
Point d'ébullition
110 °C (lit.)
Pf
-93 °C (lit.)
Densité
0.874 g/mL at 25 °C
Changement de masse
M+1
Chaîne SMILES
C[13c]1ccccc1
InChI
1S/C7H8/c1-7-5-3-2-4-6-7/h2-6H,1H3/i7+1
Clé InChI
YXFVVABEGXRONW-CDYZYAPPSA-N
Conditionnement
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
39.2 °F
Point d'éclair (°C)
4 °C