M1533
N,N′-Methylenebisacrylamide solution
suitable for electrophoresis, 2% in H2O
Synonyme(s) :
BIS
About This Item
Produits recommandés
Stérilité
0.2 μm filtered
Niveau de qualité
Forme
liquid
Concentration
2% in H2O
Technique(s)
electrophoresis: suitable
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
C=CC(=O)NCNC(=O)C=C
InChI
1S/C7H10N2O2/c1-3-6(10)8-5-9-7(11)4-2/h3-4H,1-2,5H2,(H,8,10)(H,9,11)
Clé InChI
ZIUHHBKFKCYYJD-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Notes préparatoires
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Carc. 1B - Muta. 1B - STOT RE 2 Oral
Organes cibles
Peripheral nervous system
Code de la classe de stockage
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)