Principaux documents
597007
Sigma-Aldrich
Triethoxy-2-thienylsilane
97%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C10H18O3SSi
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
246.40
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
97%
Indice de réfraction
n20/D 1.4670 (lit.)
pb
78 °C/0.5 mmHg (lit.)
Densité
1.049 g/mL at 25 °C (lit.)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
CCO[Si](OCC)(OCC)c1cccs1
InChI
1S/C10H18O3SSi/c1-4-11-15(12-5-2,13-6-3)10-8-7-9-14-10/h7-9H,4-6H2,1-3H3
Clé InChI
ZRQAIBMAFLMIND-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
A silicon-based nucleophile shown to be reactive in Pd-catalyzed cross-coupling reactions.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
222.1 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
105.6 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Denmark, S. E.; Ober, M. H.
Aldrichimica Acta, 36, 75-75 (2003)