Principaux documents
595810
Sigma-Aldrich
Bromoacetic acid-1-13C,18O2
99 atom % 13C, 95 atom % 18O, 97% (CP)
About This Item
Formule linéaire :
BrCH213C18O2H
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
143.94
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352101
ID de substance PubChem :
Pureté isotopique
99 atom % 13C
95 atom % 18O
Pureté
97% (CP)
Forme
solid
Point d'ébullition
208 °C (lit.)
Pf
47-49 °C (lit.)
Changement de masse
M+5
Chaîne SMILES 
[18OH][13C](=[18O])CBr
InChI
1S/C2H3BrO2/c3-1-2(4)5/h1H2,(H,4,5)/i2+1,4+2,5+2
Clé InChI
KDPAWGWELVVRCH-WQYKMEHRSA-N
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogrammes
Skull and crossbonesCorrosionEnvironment
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup