Principaux documents
607525
Sigma-Aldrich
Bromoacetic acid-13C2,d3
98 atom % D, 99 atom % 13C
About This Item
Formule linéaire :
Br13CD213CO2D
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
143.95
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352101
ID de substance PubChem :
Pureté isotopique
99 atom % 13C
98 atom % D
Pureté
99% (CP)
Forme
solid
Point d'ébullition
208 °C (lit.)
Pf
47-49 °C (lit.)
Changement de masse
M+5
Chaîne SMILES 
[2H]O[13C](=O)[13C]([2H])([2H])Br
InChI
1S/C2H3BrO2/c3-1-2(4)5/h1H2,(H,4,5)/i1+1D2,2+1/hD
Clé InChI
KDPAWGWELVVRCH-GLDNNCGESA-N
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1A
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable