Key Documents
699373
Sigma-Aldrich
1,2-Dichloropropane-d6
98 atom % D, 98% (CP)
Synonyme(s) :
Propylene dichloride-d6
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C3D6Cl2
Poids moléculaire :
119.02
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352101
ID de substance PubChem :
Pureté isotopique
98 atom % D
Pureté
98% (CP)
Forme
liquid
Point d'ébullition
95-96 °C (lit.)
Pf
-100 °C (lit.)
Densité
1.216 g/mL at 25 °C
Changement de masse
M+6
Chaîne SMILES 
[2H]C([2H])([2H])C([2H])(Cl)C([2H])([2H])Cl
InChI
1S/C3H6Cl2/c1-3(5)2-4/h3H,2H2,1H3/i1D3,2D2,3D
Clé InChI
KNKRKFALVUDBJE-LIDOUZCJSA-N
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogrammes
FlameSkull and crossbonesHealth hazard
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B - Flam. Liq. 2
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
59.0 °F - closed cup - Based on data from similar materials
Point d'éclair (°C)
15.0 °C - closed cup - Based on data from similar materials