578851
3-(N-Boc-amino)phenylboronic acid
≥95%
About This Item
Produits recommandés
Pureté
≥95%
Forme
solid
Pf
168 °C (dec.) (lit.)
Groupe fonctionnel
amine
Chaîne SMILES
CC(C)(C)OC(=O)Nc1cccc(c1)B(O)O
InChI
1S/C11H16BNO4/c1-11(2,3)17-10(14)13-9-6-4-5-8(7-9)12(15)16/h4-7,15-16H,1-3H3,(H,13,14)
Clé InChI
CWLNHPXWZRALFS-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
Reactant for:
- Rhodium-catalyzed cross-coupling
- Pd-catalyzed Suzuki-Miyaura coupling
Autres remarques
Contains varying amounts of anhydride
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable