567752
Furfuryl isocyanate
97%
Synonyme(s) :
(2-Furyl)methyl isocyanate, 2-(Isocyanatomethyl)furan, 2-Furanylmethyl isocyanate, 2-Furfuryl isocyanate, 2-Furfuryl isocyanide
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
97%
Indice de réfraction
n20/D 1.4760 (lit.)
Point d'ébullition
157-158 °C (lit.)
Densité
1.148 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
amine
isocyanate
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
O=C=NCc1ccco1
InChI
1S/C6H5NO2/c8-5-7-4-6-2-1-3-9-6/h1-3H,4H2
Clé InChI
UIADMYLYGJYUSQ-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
129.9 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
54.4 °C - closed cup