Key Documents
565903
Sigma-Aldrich
Ethyl α-chlorophenylacetate
97%
Synonyme(s) :
1-Chloro-1-phenylacetic acid ethyl ester
About This Item
Formule linéaire :
C6H5CHClCO2C2H5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
198.65
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
97%
Indice de réfraction
n20/D 1.515 (lit.)
Point d'ébullition
68-72 °C/0.3 mmHg (lit.)
Densité
1.157 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
chloro
ester
phenyl
Chaîne SMILES 
CCOC(=O)C(Cl)c1ccccc1
InChI
1S/C10H11ClO2/c1-2-13-10(12)9(11)8-6-4-3-5-7-8/h3-7,9H,2H2,1H3
Clé InChI
XXRLJXZVZZXDPP-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
>230.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
> 110 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter