Key Documents
233021
Sigma-Aldrich
4-(Trifluoromethyl)phenylacetic acid
97%
Synonyme(s) :
(α,α,α-Trifluoro-p-tolyl)acetic acid
About This Item
Formule linéaire :
CF3C6H4CH2CO2H
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
204.15
Numéro Beilstein :
2267687
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Pureté
97%
Forme
solid
Pf
82-85 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
carboxylic acid
fluoro
Chaîne SMILES 
OC(=O)Cc1ccc(cc1)C(F)(F)F
InChI
1S/C9H7F3O2/c10-9(11,12)7-3-1-6(2-4-7)5-8(13)14/h1-4H,5H2,(H,13,14)
Clé InChI
HNORVZDAANCHAY-UHFFFAOYSA-N
Description générale
4-(Trifluoromethyl)phenylacetic acid undergoes diolefination mediated by mono-N-protected amino acid ligands in the presence of ethyl acrylate, Pd(OAc)2, KHCO3 and t-amyl alcohol.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Constructing multiply substituted arenes using sequential palladium(II)-catalyzed C-H olefination.
Keary M Engle et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 49(35), 6169-6173 (2010-07-16)