Key Documents
560375
Sigma-Aldrich
PSS-(3-Mercapto)propyl-Heptaisobutyl substituted
Synonyme(s) :
1-(3-Mercapto)propyl-3,5,7,9,11,13,15-isobutylpentacyclo[9.5.1.13,9.15,15.17,13]octasiloxane, Mercaptopropylisobutyl-POSS®, POSS®-Mercaptopropyl-isobutyl substituted
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C31H70O12SSi8
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
891.63
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12162002
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
Pf
230-235 °C (lit.)
Niveau de qualité
Chaîne SMILES 
CC(C)C[Si]12O[Si]3(CCCS)O[Si]4(CC(C)C)O[Si](CC(C)C)(O1)O[Si]5(CC(C)C)O[Si](CC(C)C)(O2)O[Si](CC(C)C)(O3)O[Si](CC(C)C)(O4)O5
InChI
1S/C31H70O12SSi8/c1-25(2)18-46-32-45(17-15-16-44)33-47(19-26(3)4)37-49(35-46,21-28(7)8)41-52(24-31(13)14)42-50(36-46,22-29(9)10)38-48(34-45,20-27(5)6)40-51(39-47,43-52)23-30(11)12/h25-31,44H,15-24H2,1-14H3
Clé InChI
CYGQPMMZQIQYKC-UHFFFAOYSA-N
Informations légales
POSS is a registered trademark of Hybrid Plastics, Inc.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable