Key Documents
560340
Sigma-Aldrich
PSS-Methacryl substituted. Cage mixture, n=8, 10, 12
Synonyme(s) :
1,3,5,7,9,11,13,15-Octa(propylmethacryl)pentacyclo[9.5.1.13,9.15,15.17,13]octasiloxane, Methacryl-POSS® Cage Mixture, n=8,10,12, POSS® n-Cage-Methacryl substituted, n=8,10,12 mixture
About This Item
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12162002
Nomenclature NACRES :
NA.23
Indice de réfraction
n20/D 1.4820 (lit.)
Niveau de qualité
Solubilité
THF: soluble
acetone: soluble
acetonitrile: soluble
chloroform: soluble
ethanol: soluble
Densité
1.22 g/mL at 25 °C (lit.)
Température de stockage
2-8°C
Description générale
n refers to the number of apex Si atoms in the POSS cage.
Informations légales
POSS is a registered trademark of Hybrid Plastics, Inc.
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves