475424
PSS-Octavinyl substituted
Synonyme(s) :
1,3,5,7,9,11,13,15-Octavinylpentacyclo[9.5.1.13,9.15,15.17,13]octasiloxane, Octavinyloctasilasesquioxane
About This Item
Produits recommandés
Forme
solid
Niveau de qualité
Pf
>350 °C (lit.)
Chaîne SMILES
C=C[Si]12O[Si]3(O[Si]4(O[Si](O1)(O[Si]5(O[Si](O2)(O[Si](O3)(O[Si](O4)(O5)C=C)C=C)C=C)C=C)C=C)C=C)C=C
InChI
1S/C16H24O12Si8/c1-9-29-17-30(10-2)20-33(13-5)22-31(11-3,18-29)24-35(15-7)25-32(12-4,19-29)23-34(14-6,21-30)27-36(16-8,26-33)28-35/h9-16H,1-8H2
Clé InChI
ZWCNRMDCQDJIRL-UHFFFAOYSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable