Key Documents
560251
Sigma-Aldrich
3-(4-Aminophenyl)propionic acid
97%
Synonyme(s) :
3-(4-Aminophenyl)propanoic acid
About This Item
Formule linéaire :
H2NC6H4CH2CH2CO2H
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
165.19
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352106
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Pureté
97%
Forme
solid
Capacité de réaction
reaction type: solution phase peptide synthesis
Pf
133-137 °C (lit.)
Application(s)
peptide synthesis
Chaîne SMILES 
Nc1ccc(CCC(O)=O)cc1
InChI
1S/C9H11NO2/c10-8-4-1-7(2-5-8)3-6-9(11)12/h1-2,4-5H,3,6,10H2,(H,11,12)
Clé InChI
WXOHKMNWMKZMND-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable