112666
4-Butylaniline
97%
Synonyme(s) :
(4-Butylphenyl)amine, 4-Butylbenzenamine, 4-n-Butylaniline, p-Aminobutylbenzene, p-Butylaminobenzene, p-Butylaniline
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
97%
Indice de réfraction
n20/D 1.535 (lit.)
Point d'ébullition
133-134 °C/14 mmHg (lit.)
Densité
0.945 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
CCCCc1ccc(N)cc1
InChI
1S/C10H15N/c1-2-3-4-9-5-7-10(11)8-6-9/h5-8H,2-4,11H2,1H3
Clé InChI
OGIQUQKNJJTLSZ-UHFFFAOYSA-N
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
No data available
Point d'éclair (°C)
No data available