Key Documents
559121
Sigma-Aldrich
Ethyl (2-methoxybenzoyl)acetate
99%
Synonyme(s) :
3-(2-Methoxyphenyl)-3-oxopropanoic acid ethyl ester, Ethyl (o-methoxybenzoyl)acetate, Ethyl 3-(2-methoxyphenyl)-3-oxopropanoate, Ethyl 3-(2-methoxyphenyl)-3-oxopropionate
About This Item
Formule linéaire :
CH3OC6H4COCH2CO2CH2H3C
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
222.24
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
99%
Indice de réfraction
n20/D 1.5320 (lit.)
Point d'ébullition
259-260 °C (lit.)
Densité
1.144 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
ester
ketone
Chaîne SMILES 
CCOC(=O)CC(=O)c1ccccc1OC
InChI
1S/C12H14O4/c1-3-16-12(14)8-10(13)9-6-4-5-7-11(9)15-2/h4-7H,3,8H2,1-2H3
Clé InChI
KROPYAVVJDXRPH-UHFFFAOYSA-N
Application
Reactant for:
  • Preparation of N-allyl/propargyl enamine carboxylates
  • Enantioselective ruthenium-catalyzed hydrogenation
  • Hydrosilylation reactions catalyzed by chiral BINAM N-heterocyclic carbene rhodium complex
  • Preparation of potential herbicidal agents
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves