555592
1-Nitro-2-naphthaldehyde
97%
About This Item
Produits recommandés
Pureté
97%
Forme
solid
Pf
109-110 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
aldehyde
nitro
Chaîne SMILES
[O-][N+](=O)c1c(C=O)ccc2ccccc12
InChI
1S/C11H7NO3/c13-7-9-6-5-8-3-1-2-4-10(8)11(9)12(14)15/h1-7H
Clé InChI
XQIMHJNMEFIADP-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable