779636
1-Bromo-2-naphthaldehyde
≥96.0% (HPLC)
About This Item
Produits recommandés
Pureté
≥96.0% (HPLC)
96.0-104.0% (T)
Forme
crystals
Groupe fonctionnel
aldehyde
bromo
Chaîne SMILES
Brc1c(C=O)ccc2ccccc12
InChI
1S/C11H7BrO/c12-11-9(7-13)6-5-8-3-1-2-4-10(8)11/h1-7H
Clé InChI
CYGUXEZVBLMVRV-UHFFFAOYSA-N
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable