Principaux documents
542318
Sigma-Aldrich
2,4,6-Trimethylphenylboronic acid
≥95%
Synonyme(s) :
2,4,6-Trimethylbenzeneboronic acid, Mesitylene-2-boronic acid, NSC 157832
About This Item
Formule linéaire :
C6H2(CH3)3B(OH)2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
164.01
Beilstein:
2831927
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Niveau de qualité
Essai
≥95%
Forme
powder
Pf
115-122 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
Cc1cc(C)c(B(O)O)c(C)c1
InChI
1S/C9H13BO2/c1-6-4-7(2)9(10(11)12)8(3)5-6/h4-5,11-12H,1-3H3
Clé InChI
BZXQRXJJJUZZAJ-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Contains varying amounts of anhydride.
Application
Reactant involved in:
  • Cross-coupling with α-bromocarbonyl compounds or 2,6-disubstituted bromoarenes
  • Suzuki-Miyaura coupling for synthesis of biphenyl arsine ligands
  • Addition reactions to naphthyridine N-oxides or β-aryloxyacrylates
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Les clients ont également consulté
Ken T Ngo et al.
Journal of the American Chemical Society, 139(7), 2604-2618 (2017-01-25)
Electrocatalytic reduction of CO