Key Documents
536830
Sigma-Aldrich
PAMAM-OH dendrimer, generation 7 solution
5 wt. % in methanol
About This Item
Formule linéaire :
[NH2(CH2)4NH2]:(G=7);dendri PAMAM(NHCH2CH2OH)512
Poids moléculaire :
116992.91
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12162002
Nomenclature NACRES :
NA.23
Description
amidoethanol surface groups
Niveau de qualité
Forme
liquid
Poids mol.
generation 7
Caractéristiques
core type ethylenediamine core (2-carbon core)
Concentration
5 wt. % in methanol
Nb de groupes de surface
512
Indice de réfraction
n20/D 1.337
Densité
0.797 g/mL at 25 °C
Température de stockage
2-8°C
Forme physique
Contains 256 surface hydroxyl groups.
Informations légales
Manufactured by Dendritech, Inc.
Pictogrammes
FlameSkull and crossbonesHealth hazard
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
49.5 °F
Point d'éclair (°C)
9.7 °C