530336
Benzothiazole-6-carboxylic acid
96%
Synonyme(s) :
1,3-Benzothiazole-6-carboxylic acid, Benzo[d]thiazole-6-carboxylic acid
About This Item
Produits recommandés
Pureté
96%
Pf
245-251 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
carboxylic acid
Chaîne SMILES
OC(=O)c1ccc2ncsc2c1
InChI
1S/C8H5NO2S/c10-8(11)5-1-2-6-7(3-5)12-4-9-6/h1-4H,(H,10,11)
Clé InChI
DMPZJACLHDWUFS-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable