707643
Benzothiazole-2-carboxaldehyde
97%
About This Item
Produits recommandés
Pureté
97%
Forme
solid
Score du produit alternatif plus écologique
old score: 13
new score: 6
Find out more about DOZN™ Scoring
Caractéristiques du produit alternatif plus écologique
Waste Prevention
Atom Economy
Less Hazardous Chemical Syntheses
Safer Solvents and Auxiliaries
Use of Renewable Feedstocks
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Pf
72-76 °C
Groupe fonctionnel
aldehyde
Autre catégorie plus écologique
Chaîne SMILES
O=Cc1nc2ccccc2s1
InChI
1S/C8H5NOS/c10-5-8-9-6-3-1-2-4-7(6)11-8/h1-5H
Clé InChI
RHKPJTFLRQNNGJ-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves