528994
Ethyl 3-iodobenzoate
98%
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
98%
Indice de réfraction
n20/D 1.581 (lit.)
pb
272 °C (lit.)
Densité
1.64 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
ester
iodo
Chaîne SMILES
CCOC(=O)c1cccc(I)c1
InChI
1S/C9H9IO2/c1-2-12-9(11)7-4-3-5-8(10)6-7/h3-6H,2H2,1H3
Clé InChI
POGCXCWRMMXDAQ-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
- arylzinc bromide
- functionalized arylmagnesium compound
- ethyl3-phenylbenzoate
- ethyl 3-[(12-tert-butyldimethylsilyloxymethyl-1,12-dicarba-closo-dodecaboran)-1-yl]benzoate
- ethyl 3-(4-methoxy-1-methyl-2-oxo-1,2-dihydroquinolin-3-yl)benzoate
- ethyl 3-(1-methyl-2-oxo-4-phenyl-1,2-dihydroquinolin-3-yl)benzoate
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
230.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
110 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter