Key Documents
523259
Sigma-Aldrich
α-Methyl-9-anthracenemethanol
98%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C16H14O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
222.28
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
98%
Forme
solid
Pf
124-128 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
hydroxyl
Chaîne SMILES 
CC(O)c1c2ccccc2cc3ccccc13
InChI
1S/C16H14O/c1-11(17)16-14-8-4-2-6-12(14)10-13-7-3-5-9-15(13)16/h2-11,17H,1H3
Clé InChI
WRADANNQOTZBDC-UHFFFAOYSA-N
Description générale
α-Methyl-9-anthracenemethanol is an aromatic alcohol.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
M Ashtari et al.
Journal of chromatography. A, 1409, 89-107 (2015-07-30)
Molecular dynamics simulations are employed to examine the selectivity of four proline-based chiral stationary phases in two solvent environments, a relatively apolar n-hexane/2-propanol solvent and a polar water/methanol solvent. The four chiral surfaces are based on a BOC-terminated diproline, a