184284
1-Naphthalenemethanol
98%
About This Item
Produits recommandés
Pureté
98%
Forme
solid
Point d'ébullition
301 °C/715 mmHg (lit.)
Pf
61-63 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
hydroxyl
Chaîne SMILES
OCc1cccc2ccccc12
InChI
1S/C11H10O/c12-8-10-6-3-5-9-4-1-2-7-11(9)10/h1-7,12H,8H2
Clé InChI
PBLNHHSDYFYZNC-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable