Key Documents
522554
Sigma-Aldrich
2-Hydroxyphenylboronic acid pinacol ester
98%
Synonyme(s) :
2-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenol
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C12H17BO3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
220.07
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Pureté
98%
Indice de réfraction
n20/D 1.506 (lit.)
Point d'ébullition
282 °C (lit.)
Densité
1.05 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CC1(C)OB(OC1(C)C)c2ccccc2O
InChI
1S/C12H17BO3/c1-11(2)12(3,4)16-13(15-11)9-7-5-6-8-10(9)14/h5-8,14H,1-4H3
Clé InChI
VLROJECCXBBKPZ-UHFFFAOYSA-N
Application
Reactant involved in:
  • Synthesis of indolo-fused heterocyclic inhibitors of polymerase enzyme of hepatitis C
  • Studies of pi-interactions, electronic structure and transient UV absorption of subphthalocyanine-borate-bridged ferrocene-fullerene conjugates
  • Synthesis of subphthalocyanine and fused-ring nicotine derivatives
  • Suzuki-Miyaura coupling-triflation sequence, reduction and salt formation for synthesis of hydroxylated oligoarene phosphines
Widely used in Suzuki coupling chemistry.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Les clients ont également consulté
Tetrahedron, 58, 9633-9695 (2002)