521264
3-[(Trimethylsilyl)ethynyl]pyridine
97%
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
97%
Indice de réfraction
n20/D 1.529 (lit.)
Point d'ébullition
229 °C (lit.)
Densité
0.922 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
C[Si](C)(C)C#Cc1cccnc1
InChI
1S/C10H13NSi/c1-12(2,3)8-6-10-5-4-7-11-9-10/h4-5,7,9H,1-3H3
Clé InChI
MTMBLPOPETZZRX-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
201.9 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
94.4 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter