Key Documents
206474
Sigma-Aldrich
1-Chloro-4-ethynylbenzene
98%
Synonyme(s) :
(4-Chlorophenyl)acetylene
About This Item
Formule linéaire :
ClC6H4C≡CH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
136.58
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
98%
Forme
solid
Pf
45-47 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
chloro
Chaîne SMILES 
Clc1ccc(cc1)C#C
InChI
1S/C8H5Cl/c1-2-7-3-5-8(9)6-4-7/h1,3-6H
Clé InChI
LFZJRTMTKGYJRS-UHFFFAOYSA-N
Description générale
1-Chloro-4-ethynylbenzene undergoes standard Sonogashira reaction with iodophenyl groups on the film surfaces via the formation of C−C bonds.
Pictogrammes
FlameExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Flam. Sol. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
50.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
10 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Pd-catalyzed coupling reaction on the organic monolayer: Sonogashira reaction on the silicon (111) surfaces.
Qu M, et al.
Applied Surface Science, 255(5), 2608-2612 (2008)
Amit N Pandya et al.
Tetrahedron letters, 55(50), 6922-6924 (2014-12-17)
An efficient strategy for the synthesis of indolizines from readily available starting materials via oxidative C-H functionalization and