Principaux documents
492558
Sigma-Aldrich
Ethane-13C1
99 atom % 13C
About This Item
Formule linéaire :
CH313CH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
31.06
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352202
ID de substance PubChem :
Densité de vapeur
1.05 (vs air)
Niveau de qualité
Pression de vapeur
37.95 atm ( 21.1 °C)
Pureté isotopique
99 atom % 13C
Pureté
99% (CP)
Température d'inflammation spontanée
881 °F
Point d'ébullition
−88 °C (lit.)
Pf
−172 °C (lit.)
Changement de masse
M+1
Chaîne SMILES 
C[13CH3]
InChI
1S/C2H6/c1-2/h1-2H3/i1+1
Clé InChI
OTMSDBZUPAUEDD-OUBTZVSYSA-N
Catégories apparentées
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Produits recommandés
Brass hose adapter Z146811 or brass body mini gas regulator Z513539 is recommended.
Raccord cannelé
Réf. du produit
Description
Tarif
Régulateur
Réf. du produit
Description
Tarif
Pictogrammes
FlameGas cylinder
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Flam. Gas 1 - Press. Gas Liquefied gas
Code de la classe de stockage
2A - Gases
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
-211.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
-135 °C - closed cup