488542
Chloromethane-13C
99 atom % 13C
Synonyme(s) :
Methyl-13C chloride
About This Item
Produits recommandés
Densité de vapeur
1.74 (vs air)
Niveau de qualité
Pression de vapeur
3796 mmHg ( 20 °C)
Pureté isotopique
99 atom % 13C
Pureté
99% (CP)
Point d'ébullition
−24.2 °C (lit.)
Pf
−97 °C (lit.)
Densité
0.933 g/mL at 25 °C (lit.)
Changement de masse
M+1
Chaîne SMILES
[13CH3]Cl
InChI
1S/CH3Cl/c1-2/h1H3/i1+1
Clé InChI
NEHMKBQYUWJMIP-OUBTZVSYSA-N
Catégories apparentées
Conditionnement
Produits recommandés
PTFE sealing washers GCA inlet size 180 Z146994
PTFE sealing washers CGA inlet size 110 Z146986
Vanne de régulation
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Flam. Gas 1 - Press. Gas Liquefied gas - STOT RE 2 Inhalation
Code de la classe de stockage
2A - Gases
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable