491616
5-Fluorouracil-15N2
98 atom % 15N
Synonyme(s) :
5-fluoro-2,4(1H,3H)-Pyrimidinedione-1,3-15N2
About This Item
Produits recommandés
Pureté isotopique
98 atom % 15N
Niveau de qualité
Pf
282-286 °C (lit.)
Changement de masse
M+2
Chaîne SMILES
FC1=C[15NH]C(=O)[15NH]C1=O
InChI
1S/C4H3FN2O2/c5-2-1-6-4(9)7-3(2)8/h1H,(H2,6,7,8,9)/i6+1,7+1
Clé InChI
GHASVSINZRGABV-AKZCFXPHSA-N
Conditionnement
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable