861340
Thionin acetate salt
certified by the Biological Stain Commission, Dye content ≥85 %
Synonyme(s) :
3,7-Diamino-5-phenothiazinium acetate, Lauth’s violet
About This Item
Produits recommandés
Qualité
certified by the Biological Stain Commission
Niveau de qualité
Forme
powder
Composition
Dye content, ≥85%
Technique(s)
microbe id | staining: suitable
λmax
598 nm
Application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Température de stockage
room temp
Chaîne SMILES
CC([O-])=O.Nc1ccc2nc3ccc(N)cc3[s+]c2c1
InChI
1S/C12H10N3S.C2H4O2/c13-7-1-3-9-11(5-7)16-12-6-8(14)2-4-10(12)15-9;1-2(3)4/h1-6H,13-14H2;1H3,(H,3,4)/q+1;/p-1
Clé InChI
OWXBIRAFHWASMS-UHFFFAOYSA-M
Description générale
Application
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable