Key Documents
8.18505
Sigma-Aldrich
5-Fluorouracil
for synthesis
Synonyme(s) :
5-Fluorouracil, 5-Fluoro-2,4-dihydroxypyrimidine
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C4H3FN2O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
130.08
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352104
Numéro de classement CE :
200-085-6
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Forme
powder
Puissance
230 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
4.3-5.3 (20 °C, 10 g/L in H2O)
Point d'ébullition
190-200 °C/0.13 hPa
Pf
282-283 °C (decomposition)
Température de stockage
2-30°C
InChI
1S/C4H3FN2O2/c5-2-1-6-4(9)7-3(2)8/h1H,(H2,6,7,8,9)
Clé InChI
GHASVSINZRGABV-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Skull and crossbonesHealth hazard
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral - Carc. 2
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3