Key Documents
487007
Sigma-Aldrich
Poly(éthylène-d4)
98 atom % D
Synonyme(s) :
Polyéthylène deutéré
About This Item
Formule linéaire :
(-CD2CD2-)n
Numéro CAS:
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12162002
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.12
Pureté isotopique
98 atom % D
Niveau de qualité
Forme
solid
Pf
130-145 °C (lit.)
Changement de masse
M+4
Chaîne SMILES 
[2H]\C([2H])=C(\[2H])[2H]
Catégories apparentées
Conditionnement
Ce produit peut être disponible en vrac et conditionné à la demande. Pour en savoir plus sur le prix, la disponibilité et le conditionnement, veuillez contacter le Service Clients des isotopes stables.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable