Key Documents
489735
Sigma-Aldrich
Hydrazine sulfate-15N2
98 atom % 15N
Synonyme(s) :
15N Labeled hydrazine sulfate
About This Item
Formule linéaire :
H215N15NH2 · H2SO4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
132.11
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352118
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.12
Pureté isotopique
98 atom % 15N
Niveau de qualité
Forme
solid
Pf
254 °C (lit.)
Densité
1.391 g/mL at 25 °C
Changement de masse
M+2
Chaîne SMILES 
[15NH2][15NH2].OS(O)(=O)=O
InChI
1S/H4N2.H2O4S/c1-2;1-5(2,3)4/h1-2H2;(H2,1,2,3,4)/i1+1,2+1;
Clé InChI
ZGCHATBSUIJLRL-AWQJXPNKSA-N
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable