Key Documents
488534
Sigma-Aldrich
Chlorobenzene-13C6
99 atom % 13C
About This Item
Formule linéaire :
13C6H5Cl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
118.51
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352101
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.12
Pureté isotopique
99 atom % 13C
Niveau de qualité
Pureté
99% (CP)
Technique(s)
protein expression: suitable
Indice de réfraction
n20/D 1.524 (lit.)
Point d'ébullition
132 °C (lit.)
Pf
-45 °C (lit.)
Densité
1.164 g/mL at 25 °C
Changement de masse
M+6
Chaîne SMILES 
Cl[13c]1[13cH][13cH][13cH][13cH][13cH]1
InChI
1S/C6H5Cl/c7-6-4-2-1-3-5-6/h1-5H/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1
Clé InChI
MVPPADPHJFYWMZ-IDEBNGHGSA-N
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogrammes
FlameExclamation markEnvironment
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 2 - Flam. Liq. 3
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
75.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
23.9 °C - closed cup