176605
Chlorobenzène-d5
99 atom % D
Synonyme(s) :
Pentadeuterochlorobenzene
About This Item
Produits recommandés
Pureté isotopique
99 atom % D
Niveau de qualité
Pureté
99% (CP)
Forme
liquid
Technique(s)
GC/MS: suitable
NMR: suitable
Indice de réfraction
n20/D 1.522 (lit.)
Point d'ébullition
130-130.5 °C (lit.)
Densité
1.157 g/mL at 25 °C (lit.)
Changement de masse
M+5
Chaîne SMILES
[2H]c1c([2H])c([2H])c(Cl)c([2H])c1[2H]
InChI
1S/C6H5Cl/c7-6-4-2-1-3-5-6/h1-5H/i1D,2D,3D,4D,5D
Clé InChI
MVPPADPHJFYWMZ-RALIUCGRSA-N
Description générale
Application
Produits recommandés
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
75.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
24.0 °C - closed cup