Key Documents
487651
Sigma-Aldrich
Hydrocinnamic acid-2,3-13C2
99 atom % 13C
Synonyme(s) :
3-Phenylpropionic acid-2,3-13C2
About This Item
Formule linéaire :
C6H513CH213CH2CO2H
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
152.16
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352106
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.12
Pureté isotopique
99 atom % 13C
Niveau de qualité
Forme
solid
Point d'ébullition
280 °C (lit.)
Pf
47-49 °C (lit.)
Densité
1.085 g/mL at 25 °C
Changement de masse
M+2
Chaîne SMILES 
OC(=O)[13CH2][13CH2]c1ccccc1
InChI
1S/C9H10O2/c10-9(11)7-6-8-4-2-1-3-5-8/h1-5H,6-7H2,(H,10,11)/i6+1,7+1
Clé InChI
XMIIGOLPHOKFCH-AKZCFXPHSA-N
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113.00 °C - closed cup