Key Documents
589675
Sigma-Aldrich
Hydrocinnamic acid-1,2,3−13C3
99 atom % 13C
Synonyme(s) :
3-Phenylpropionic acid-1,2,3-13C3
About This Item
Formule linéaire :
C6H513CH213CH213COOH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
153.15
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352002
ID de substance PubChem :
Pureté isotopique
99 atom % 13C
Pureté
99% (CP)
Forme
solid
Point d'ébullition
280 °C (lit.)
Pf
47-49 °C (lit.)
Densité
1.092 g/mL at 25 °C
Changement de masse
M+3
Chaîne SMILES 
O[13C](=O)[13CH2][13CH2]c1ccccc1
InChI
1S/C9H10O2/c10-9(11)7-6-8-4-2-1-3-5-8/h1-5H,6-7H2,(H,10,11)/i6+1,7+1,9+1
Clé InChI
XMIIGOLPHOKFCH-BTEJHIBWSA-N
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable