605581
Stearic acid-13C18
99 atom % 13C, 99% (CP)
Synonyme(s) :
Octadecanoic acid-13C18, Stearic acid-ul-13C
About This Item
Produits recommandés
Pureté isotopique
99 atom % 13C
Niveau de qualité
Pureté
99% (CP)
Point d'ébullition
361 °C (lit.)
Pf
68-70 °C (lit.)
Changement de masse
M+18
Chaîne SMILES
[13CH3][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13C](O)=O
InChI
1S/C18H36O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(19)20/h2-17H2,1H3,(H,19,20)/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1,7+1,8+1,9+1,10+1,11+1,12+1,13+1,14+1,15+1,16+1,17+1,18+1
Clé InChI
QIQXTHQIDYTFRH-HXPQJNGISA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup