Key Documents
530549
Sigma-Aldrich
Ethylene glycol-d6
98 atom % D
About This Item
Formule linéaire :
DOCD2CD2OD
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
68.10
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12142201
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.21
Densité de vapeur
2.1 (vs air)
Niveau de qualité
Pression de vapeur
0.08 mmHg
Pureté isotopique
98 atom % D
Pureté
99% (CP)
Forme
liquid
Technique(s)
NMR: suitable
Indice de réfraction
n20/D 1.431 (lit.)
Point d'ébullition
196-198 °C (lit.)
Pf
-13 °C (lit.)
Densité
1.220 g/mL at 25 °C
Changement de masse
M+6
Chaîne SMILES 
[2H]OC([2H])([2H])C([2H])([2H])O[2H]
InChI
1S/C2H6O2/c3-1-2-4/h3-4H,1-2H2/i1D2,2D2,3D,4D
Clé InChI
LYCAIKOWRPUZTN-UFSLNRCZSA-N
Description générale
Ethylene glycol-d6 is a deuterated NMR solvent useful in NMR-based research and analyses. Its infrared spectrum has been recorded.
Application
Ethylene glycol-d6 may be used as starting material for the synthesis of oxiran-d4.
Produits recommandés
Check out ChemisTwin®, our brand new online portal for identity confirmation and quantification of NMR spectra. Learn more or reach out to us for a free trial.
Pictogrammes
Health hazardExclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - STOT RE 2 Oral
Organes cibles
Kidney
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
230.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
110 °C - closed cup
The mechanism of the cationic cyclooligomerization of ethylene-oxide and the concomitant degradation of the crown ether products formed.
Dale J and Daasvatn K.
Acta Chemica Scandinavica. Series B, 34(5), 327-342 (1980)
Infrared spectra and molecular vibrations of ethylene glycol and deuterated derivatives.
Matsuura H and Miyazawa T.
Bulletin of the Chemical Society of Japan, 40(1), 85-94 (1967)