Key Documents
485675
Sigma-Aldrich
Éthyl-d5-amine hydrochloride
99 atom % D
About This Item
Formule linéaire :
C2D5NH2·HCl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
86.58
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352116
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.12
Pureté isotopique
99 atom % D
Niveau de qualité
Forme
solid
Pf
107-108 °C (lit.)
Changement de masse
M+5
Chaîne SMILES 
Cl.[2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])N
InChI
1S/C2H7N.ClH/c1-2-3;/h2-3H2,1H3;1H/i1D3,2D2;
Clé InChI
XWBDWHCCBGMXKG-LUIAAVAXSA-N
Catégories apparentées
Conditionnement
Ce produit peut être disponible en vrac et conditionné à la demande. Pour en savoir plus sur le prix, la disponibilité et le conditionnement, veuillez contacter le Service Clients des isotopes stables.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
-34.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
-37 °C - closed cup