437808
(3-Bromopropyl)trichlorosilane
90%
About This Item
Produits recommandés
Pureté
90%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.494 (lit.)
Point d'ébullition
202-204 °C (lit.)
Densité
1.605 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
bromo
Chaîne SMILES
Cl[Si](Cl)(Cl)CCCBr
InChI
1S/C3H6BrCl3Si/c4-2-1-3-8(5,6)7/h1-3H2
Clé InChI
UUNGBOQAZQUJMZ-UHFFFAOYSA-N
Application
- To prepare coupling agent 3-iodopropyltrichlorosilane (3-IC3H6SiCl3), which is employed for the preparation of self-assembled nonlinear optically (NLO) active chromophoric multilayers.
- As a reagent for the surface modification of silica nanofiber films and silica particles.
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Risques supp
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
168.8 °F
Point d'éclair (°C)
76 °C
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter