47431
Fmoc-Phe(4-I)-OH
≥97.0%
Synonyme(s) :
Fmoc-4-iodo-L-phenylalanine
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
≥97.0%
Capacité de réaction
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
Application(s)
peptide synthesis
Groupe fonctionnel
Fmoc
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
OC(=O)[C@H](Cc1ccc(I)cc1)NC(=O)OCC2c3ccccc3-c4ccccc24
InChI
1S/C24H20INO4/c25-16-11-9-15(10-12-16)13-22(23(27)28)26-24(29)30-14-21-19-7-3-1-5-17(19)18-6-2-4-8-20(18)21/h1-12,21-22H,13-14H2,(H,26,29)(H,27,28)/t22-/m0/s1
Clé InChI
LXOXXTQKKRJNNB-QFIPXVFZSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable