Principaux documents
470813
Sigma-Aldrich
3-Acetylphenylboronic acid
≥95%
About This Item
Formule linéaire :
CH3COC6H4B(OH)2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
163.97
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Niveau de qualité
Essai
≥95%
Impuretés
<10% 3-acetylphenylboronic anhydride
Pf
204-208 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
ketone
Chaîne SMILES 
CC(=O)c1cccc(c1)B(O)O
InChI
1S/C8H9BO3/c1-6(10)7-3-2-4-8(5-7)9(11)12/h2-5,11-12H,1H3
Clé InChI
SJGGDZCTGBKBCK-UHFFFAOYSA-N
Application
3-Acetylphenylboronic acid can be used as a substrate:
  • In the synthesis of symmetric biaryls via oxidative dimerization using a palladium catalyst and water as a solvent.[1]
  • In the synthesis of aryl fluorides through electrophilic fluorination reaction using acetyl hypofluorite.[2]
  • In the coupling reactions of organoboranes with olefins using molecular oxygen and palladium catalyst.[3]
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 1
1 of 1
Oxidative dimerization: Pd (II) catalysis in the presence of oxygen using aqueous media
Parrish JP, et al.
Tetrahedron Letters, 43(44), 7899-7902 (2002)
Oxygen-promoted Pd (II) catalysis for the coupling of organoboron compounds and olefins
Jung YC, et al.
Organic Letters, 5(13), 2231-2234 (2003)
Fluorination of aryl boronic acids using acetyl hypofluorite made directly from diluted fluorine
Vints I, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 78(23), 11794-11797 (2013)