Principaux documents
469998
Sigma-Aldrich
L-Tyrosinol hydrochloride
98%
About This Item
Formule linéaire :
4-(HO)C6H4CH2CH(NH2)CH2OH · HCl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
203.67
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352209
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Pureté
98%
Activité optique
[α]22/D −18°, c = 1 in H2O
Capacité de réaction
reaction type: solution phase peptide synthesis
Pf
161-165 °C (lit.)
Application(s)
peptide synthesis
Chaîne SMILES 
Cl[H].N[C@H](CO)Cc1ccc(O)cc1
InChI
1S/C9H13NO2.ClH/c10-8(6-11)5-7-1-3-9(12)4-2-7;/h1-4,8,11-12H,5-6,10H2;1H/t8-;/m0./s1
Clé InChI
PNGCRFWYSRUQTB-QRPNPIFTSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable